Merck
1265526
USP
2-Ethylhexan-1-ol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Ethyl-1-hexanol, Isooctyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1719280
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
4.49 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
2-ethylhexan-1-ol
temp. samozapłonu
550 °F
granice wybuchowości
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
2-Ethylhexan-1-ol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1