8.00990
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Synonim(y):
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.13 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
270-330 °C (DIN 51794)
siła działania
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
temp. przejścia
flash point 75 °C (DIN 51758)
gęstość
0.832 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup