Kluczowe dokumenty
1184118
USP
Diaveridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diaveridine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
InChI
1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
Klucz InChI
LDBTVAXGKYIFHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)