Kluczowe dokumenty
32924
Oxibendazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl (5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Klucz InChI
RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?