Kluczowe dokumenty
1138493
USP
Clocortolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28ClFO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
clocortolone
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
USP
ciąg SMILES
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)([C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)CO)C)C)O)Cl
InChI
1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Klucz InChI
YMTMADLUXIRMGX-RFPWEZLHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)