Kluczowe dokumenty
1134368
USP
Citric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citric acid
granice wybuchowości
8 %, 65 °F
producent / nazwa handlowa
USP
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 383 g/L at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Bezwodny kwas cytrynowy
- Kwas cytrynowy jednowodny
- Węglan magnezu, kwas cytrynowy i cytrynian potasu do sporządzania roztworu doustnego
- Cytrynian monoglicerydów
- Sproszkowany ekstrakt hydroksycytrynianu garcynii
- Roztwór dekstrozy z fosforanem cytrynianu przeciwzakrzepowego
- Cytrynian potasu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)