Merck
Y0002384
Zanieczyszczenie D bupiwakainy
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
Klucz InChI
JHPMUNZBGKBWPW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Kompendialne materiały powinny być używane do celów opisanych w odpowiedniej monografii, chyba że właściwy organ krajowy zezwoli inaczej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
np. farmaceutyczne (małe cząsteczki)
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 0,001mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)