Merck
Y0002340
Enoksolon do identyfikacji piku
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
18β-Glycyrrhetinic acid, 3β-Hydroxy-11-oxo-18β,20β-olean-12-en-29-oic acid, Enoxolone, Glycyrrhetin, Subglycyrrhelinic acid, Uralenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.68
Beilstein:
2229654
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
292-295 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Kompendialne materiały powinny być używane do celów opisanych w odpowiedniej monografii, chyba że właściwy organ krajowy zezwoli inaczej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
np. farmaceutyczne (małe cząsteczki)
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 15mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)