Merck
Y0002282
Phenoxybenzamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
rodzina API
phenoxybenzamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chlorowodorek fenoksybenzaminy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Calmodulin antagonist; α-adrenoceptor antagonist.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)