Kluczowe dokumenty
Y0002234
Dexpanthenol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid, (R)-Pantoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
dexpanthenol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H](C(CO)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
OTOIIPJYVQJATP-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Dexpanthenol impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y00022344065266068269