Kluczowe dokumenty
Y0002217
Betiatide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.33
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
betiatide
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O5S/c16-10(15-7-12(18)19)6-14-11(17)8-21-13(20)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)
Klucz InChI
WTHKHPVEXPPSMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Betiatide impurity D EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)