Y0002153
Tranexamic acid impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-4-[(Formylamino)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, (1r,4r)-4-(Formamidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
rodzina API
tranexamic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kwas traneksamowy zanieczyszczenie F EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)