Y0001944
Tigecycline impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
9-Aminominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1, 4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tigecycline
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)