Kluczowe dokumenty
Y0002152
Mercaptopurine impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6,6′-Dithiodi-9H-purine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6N8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.34
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
mercaptopurine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
Klucz InChI
ULNKLXSTZWVSJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mercaptopurine impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)