Key Documents
Y0002133
Topiramate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
rodzina API
topiramate
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Klucz InChI
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)