Kluczowe dokumenty
Y0002119
Prasugrel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Prasugrel, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate, CS 747, CS-747, Effient, Efient, LY640315
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
prasugrel
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
InChI
1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
Klucz InChI
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... P2RY12(64805)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)