Merck
Y0002116
Propyl gallate for ID and assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Propyl gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Beilstein:
1877976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
propyl gallate
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Rekonstytucja
Przygotować 0,1M roztwór w glicerolu:PBS (9:1).
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y0002116