Kluczowe dokumenty
Y0002072
Dexamfetamine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dexamfetamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Klucz InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
informacje o genach
human ... SLC18A2(6571)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Brain, Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002072 | 4054839930720 |