Kluczowe dokumenty
SU860198
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
grubość septy
1.3 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Informacje prawne
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)