Kluczowe dokumenty
SU860147
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiały
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
Właściwości
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in North America
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys.
11.6 mm × 32 mm
pojemność
0.2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with 9 mm short thread screw caps
Informacje prawne
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)