Merck
SAAR5044420
Potassium hydroxide
univAR
Synonim(y):
Caustic potash
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352320
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
mp
361 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)