Merck
SAAR4971000
Phenol
univAR
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer MDL:
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
univAR
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
tw
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)