Kluczowe dokumenty
SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
About This Item
Kod UNSPSC:
41116100
linia produktu
uniLAB
skład
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)