Key Documents
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
For laboratory use only
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)