Kluczowe dokumenty
PHR9209
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Loperamide Hydrochloride impurity, 2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
77-79 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)