Kluczowe dokumenty
PHR9097
4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Fexofenadine impurity G (PhEur), 2-[4-[-4-[4-(Diphenylmethylidene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid, Fexofenadine Olefin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(C(C)(C)C(C=C1)=CC=C1C(O)CCCN(CC2)CCC2=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Klucz InChI
BRVDCQYIFNJGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)