Merck
PHR9070
Supelco
Favipiravir
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, Avigan, T-705, T705
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CNC(C(C(N)=O)=N1)=O
InChI
1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Klucz InChI
ZCGNOVWYSGBHAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Działania biochem./fizjol.
Fawipirawir (T-705) jest inhibitorem wirusowej polimerazy RNA. W komórkach związek jest przekształcany do T-705-4-rybofuranozylo-5-trifosforanu, który selektywnie celuje w wirusową polimerazę bez wpływu na polimerazy RNA lub DNA ssaków. Fawipirawir hamuje replikację wirusów grypy typu A, B i C z wartościami IC50 od 0,013 do 0,48 mM. Związek ten chroni myszy przed śmiertelnymi infekcjami szczepami wirusa H5N1 typu dzikiego i odpornymi na inhibitory neuraminidazy. Stwierdzono, że fawipirawir wykazuje aktywność przeciwko wielu wirusom, w tym flawi-, alfa-, filo-, bunya-, arena-, noro- i innym wirusom RNA, i jest już stosowany poza wskazaniami w przypadku wirusa Ebola i Lassa.
inhibitor polimerazy RNA wirusa
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)