Kluczowe dokumenty
PHR9064
1,3-Dimethyluric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Theophylline impurity E (PhEur), 1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine, 1,3-Dimethyl-7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, Oxytheophylline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
Klucz InChI
OTSBKHHWSQYEHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)