Merck
PHL89544
Isoliquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
Beilstein:
1914296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
Klucz InChI
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)