Merck
PHL89251
Monocrotaline
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Crotaline, Monocrotaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
Beilstein:
48732
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
204 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
Klucz InChI
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Sprawdź całą naszą ofertę wzorców alkaloidów pirolizydynowych.
Komentarz do analizy
Do analizy fitotoksyn. Alkaloid pirolizydynowy (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Yue Wang et al.
Pharmacology, 105(7-8), 405-415 (2020-01-30)
The regulatory network of aquaporin (AQP) 1 and renin-angiotensin-aldosterone (ALDO) system are not quite clear in pulmonary arterial hypertension (PAH). Thus, we explored the role of AQP1, ALDO and spirolactone (SP) in the PAH animal model and pulmonary arterial smooth
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89251-20MG