Merck
PHL89222
Hesperetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Klucz InChI
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tego produktu używamy niestereospecyficznego numeru CAS. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący, jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Produkt nie jest zatem określony stereospecyficznie i zaleca się jego stosowanie wyłącznie do analizy niestereospecyficznej.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89222-20MG