Key Documents
PHL89172
(+)-Catechin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-Cyanidanol, D-Catechin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
Klucz InChI
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Improving structural and functional properties of starch-catechin-based green nanofiber mats for active food packaging by electrospinning and crosslinking techniques: This study highlights the application of (+)-Catechin in the development of biodegradable food packaging materials, utilizing its antioxidant properties to enhance the shelf life and safety of food products (Lv et al., 2024).
- Effect of geographical origin on the chemical characteristics of Q. canariensis acorns: profiling fatty acids, tocopherols, and phenolic composition: Research on (+)-Catechin′s impact on the nutritional profile of acorns from various locations, providing valuable data for food science and agro-ecological studies (Fkiri et al., 2024).
- Discrimination and prediction of Qingzhuan tea storage year using quantitative chemical profile combined with multivariate analysis: This study utilizes (+)-Catechin to determine the age of Qingzhuan tea through advanced chemical profiling techniques, demonstrating its importance in the quality control and authentication of traditional teas (Li et al., 2024).
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)