Merck
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(−)-Praeruptorin B
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)