Merck
PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-Crocetin monoglucosyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.54
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
InChI
1S/C26H34O9/c1-16(11-7-13-18(3)24(31)32)9-5-6-10-17(2)12-8-14-19(4)25(33)35-26-23(30)22(29)21(28)20(15-27)34-26/h5-14,20-23,26-30H,15H2,1-4H3,(H,31,32)/b6-5+,11-7+,12-8+,16-9+,17-10+,18-13+,19-14+/t20-,21-,22+,23-,26+/m1/s1
Klucz InChI
ZVGODNZUEWDIPM-YXRLTKITSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)