Merck
PHL86250
2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)