Merck
PHL84795
Lactucin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C3[C@@H]2C(=CC3=O)CO)C)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H16O5/c1-6-3-9(17)12-7(2)15(19)20-14(12)13-8(5-16)4-10(18)11(6)13/h4,9,12-14,16-17H,2-3,5H2,1H3/t9-,12+,13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
VJQAFLAZRVKAKM-VZLIPTOUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Laktucyna w badaniach nad stanami zapalnymi:</strong> Laktucyna z ekstraktu z liści sałaty Heukharang promuje sen poprzez receptor GABA(A), wskazując na jej właściwości przeciwzapalne i uspokajające (Ahn et al., 2023).</li>
<li><strong>Laktucyna w analizie szlaków metabolicznych:</strong> Laktucyna hamuje proliferację komórek nowotworowych poprzez wpływ na MAPK i centralne szlaki metabolizmu węgla. Podkreśla to kluczową rolę laktucyny w badaniach biochemii komórkowej (Imam i in., 2022).</li>
</ul>
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)