Merck
PHL84141
Cimicifugic acid F
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2R,3S)-2-Hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]butanedioic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@@H]([C@](O)(Cc2ccc(cc2)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O10/c1-30-16-8-4-12(10-15(16)23)5-9-17(24)31-18(19(25)26)21(29,20(27)28)11-13-2-6-14(22)7-3-13/h2-10,18,22-23,29H,11H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b9-5+/t18-,21-/m1/s1
Klucz InChI
WBGMKAAMRFEBHK-PZTMCFHLSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)