Merck
PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
Klucz InChI
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zbynek Dzuman et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(26), 7155-7167 (2020-08-18)
Setting of maximum limits for a number of plant alkaloids is under discussion in the EU. The novel method developed and optimized in this study enables simultaneous determination of 21 tropane alkaloids (TAs) and 33 pyrrolizidine (PAs) together with their