Merck
PHL84090
6β-Hydroxytropinone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
exo-6-Hydroxytropinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
120-121 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
Klucz InChI
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)