Merck
PHL83912
Swertisin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5-Dihydroxy 7-methoxyflavone 6-C-glucoside, 7-O-Methylapigenin 6-C-glucoside, Flavocommelitin, Genkwanin 6-C-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.40
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C22H22O10/c1-30-13-7-14-16(11(25)6-12(31-14)9-2-4-10(24)5-3-9)19(27)17(13)22-21(29)20(28)18(26)15(8-23)32-22/h2-7,15,18,20-24,26-29H,8H2,1H3
Klucz InChI
ABRULANJVVJLFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)