Kluczowe dokumenty
PHL82571
Isosilybin B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2S,3S)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]-4-chromanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥80.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3ccc(cc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
FDQAOULAVFHKBX-WAABAYLZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Isosilybin B for hepatoprotective studies: Research elucidates how Isosilybin B regulates lipogenesis and fatty acid oxidation through the AMPK/SREBP-1c/PPARα pathway, offering insights into its potential as a hepatoprotective compound and its application in liver health studies (Liu et al., 2022).
- Isosilybin B in anticancer research: The study discusses the development of a topical formulation containing silymarin complex, including Isosilybin B, highlighting its skin permeability and potential in cancer prevention through dermal application (Shankar et al., 2023).
- Isosilybin B in antioxidant research: A study explores the antiviral efficacy of natural phytochemicals including Isosilybin B against the SARS-CoV-2 spike glycoprotein, emphasizing its role in antioxidant biochemistry and potential therapeutic applications (Aloufi et al., 2022).
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)