Merck
PHL82559
Hexahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.43
Beilstein:
2486876
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Klucz InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)