Merck
PHL82544
Fuziline
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
15α-Hydroxyneoline, Senbusine C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.57
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)