Merck
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Beilstein:
1354525
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
Klucz InChI
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)