Merck
PHL82359
Ononin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.40
Beilstein:
63067
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG.
Działania biochem./fizjol.
Glukozyd izoflawonowy występujący w soi, kudzu i chińskim ziole leczniczym Radix astragali (RA). RA jest suplementem przyjmowanym w celu poprawy "energii". Może działać poprzez indukowanie ekspresji erytropoetyny.
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)