Merck
PHL80836
p-Cymene
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1903377
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
4.62 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
granice wybuchowości
5.6 %
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: grasica
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)