Kluczowe dokumenty
PHL80437
Enterolactone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
Klucz InChI
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)