Merck
PHL80351
Amentoflavone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H18O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.46
Beilstein:
380244
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
Klucz InChI
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Biflavonoid with anti-inflammatory, anti-viral and cancer chemopreventive activity. Blocks the induction of COX-2 and up-regulates PPAR-γ. It is a negative modulator of the GABAA receptor at the benzodiazepine binding site.
Biflavonoid with anti-inflammatory, anti-viral and cancer chemopreventive activity. It inhibits vascularization of tumors by blocking the activity of angiogenic VEGFs. Blocks the induction of COX-2 and up-regulates PPAR-γ. It is a negative modulator of the GABAA receptor at the benzodiazepine binding site.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: ginkgo hypericum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80351-10MG