Kluczowe dokumenty
Z677841
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless tip
pink
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 94060100
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
Opis ogólny
Końcówki do pipet Finntip Flex to łatwe w użyciu, miękkie i elastyczne końcówki wysokiej klasy. Są one formowane przy użyciu narzędzi polerowanych diamentem, co zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię końcówki, która zapobiega zatrzymywaniu cieczy i zapewnia lepszą dokładność pipetowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1