Merck
PHL80239
Chelidonic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.10
Beilstein:
163607
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
265 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)